Merck
BP748
Amoxicillin impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Amoxicillin trihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H19N3O5S · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
419.45
Beilstein:
7507120
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
amoxicillin
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O5S.3H2O/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;;;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQXQVCLAUDMCEF-CWLIKTDRSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Amoxicillin impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Co-amoxiclav Injection
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    kapcsolódó termék
    Product No.
    Leírás
    Árazás
    Piktogramok
    Health hazard
    Figyelmeztetés
    Veszélyességi osztályok
    Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)