Fontos dokumentumok
PHR2196
Amoxicillin Related Compound I
Szinonimák:
(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H9NO3
Molekulatömeg:
167.16
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. H1430000
Minőségi szint
API-család
amoxicillin
form
crystals
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)