Fontos dokumentumok
1031616
USP
Amoxicillin Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
((R)-2-(4-Hydroxyphenyl)-2-pivalamidoacetic acid)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H17NO4
Molekulatömeg:
251.28
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
amoxicillin
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Amoxicillin Related Compound H USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)