Fontos dokumentumok
PHR2188
Amoxicillin Related Compound A
Szinonimák:
6-aminopenicillanic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12N2O3S
Molekulatömeg:
216.26
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000889
Minőségi szint
API-család
amoxicillin
Forma
powder
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)