PHR1283
Cefaclor
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Cefaclor monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 792
traceable to Ph. Eur. C0630000
traceable to USP 1096906
API-család
cefaclor
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S1[C@H]2N(C(=C(C1)Cl)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3.O
InChI
1S/C15H14ClN3O4S.H2O/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t9-,10-,14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKJGTOYAEQDNIA-IOOZKYRYSA-N
Általános leírás
Cefaclor belongs to the class of second generation semi-synthetic cephalosporin antibiotic drugs that is normally administered orally. With its broad-spectrum antibacterial action, cefaclor is effective against several gram-positive as well as gram-negative bacteria.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)