Fontos dokumentumok
1033000
USP
Ampicillin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
leírás
API family: ampicillin
API-család
ampicillin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
208 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Ampicillin Sodium
- Ampicillin Capsules
- Ampicillin Tablets
- Ampicillin Boluses
- Ampicillin for Injection
- Ampicillin Soluble Powder
- Ampicillin for Oral Suspension
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Resistance: Administration with ß-lactamase cleaves the ß-lactam ring of Ampicillin and inactivates it.
Antimicrobial Spectrum: Effective against both Gram-positive (similar to benzylpenicillin) and Gram-negative bacteria (similar to tetracyclines and chloramphenicol.
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)