1134426
USP
Clavulanate Lithium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Lithium clavulanate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
potassium clavulanate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C8H9NO5.Li/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMRXTGCDVQLAFM-JSYANWSFSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Amoxicillin and Clavulanate Potassium for Oral Suspension
- Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets
- Clavulanate Potassium
- Amoxicillin and Clavulanic Acid Extended-Release Tablets
- Ticarcillin for Injection
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3