Fontos dokumentumok
A9518
Ampicillin sodium salt
Szinonimák:
D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (chemical)
Minőségi szint
form
powder
szín
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 50 g/L
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
alkalmazás(ok)
agriculture
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- to select for ampicillin resistance in mutated and transformed cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Resistance: Administration with ß-lactamase cleaves the ß-lactam ring of Ampicillin and inactivates it.
Antimicrobial Spectrum: Includes both gram-positive (similar to benzylpenicillin) and gram-negative bacteria (similar to tetracyclines and chloramphenicol.
Tulajdonságok és előnyök
- High-quality antibiotic suitable for multiple research applications
- Ideal for Cell Biology and Biochemical research.
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Áttekintés a megfelelő sejtkultúra-laboratóriumi biztonság fenntartásáról, beleértve a laboratóriumi kockázatértékelés, a felületi fertőtlenítés, a biológiai veszélyek és a hulladékok eltávolításának lépéseit. Ingyenes ECACC kézikönyv letöltése.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.