Merck
57324-U
Supelco
SPME Fiber Assortment Kit
greener alternative
PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS), 100 μm (PDMS)
Szinonimák:
SPME Assortment Kit 4, Manual
Méret kiválasztása
1 KIT
218 000,00 Ft
218 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 KIT
218 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41115724
NACRES:
NB.21
218 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
SPME fiber assortment kit 4, for use with manual holder, size 24 ga
Anyagok
assorted colors hub
fused silica fiber
Minőségi szint
méret
24 ga
leírás
SPME Assortment Kit 4
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
Hosszúság
1 cm
mátrix aktív csoport
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for analyte group flavors and odors
for use with manual holder
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Alkalmazás
for Flavor and Odor Compounds
Komponensek
Kit 4 - For Flavors and Odors - contains one of each:
  • 100μm polydimethylsiloxane coating
  • 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
  • 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)