Fontos dokumentumok
57310-U
SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Szinonimák:
SPME FIBER PK3(MANUAL),W/65UM PS-DVB COATING
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 24 ga, for use with manual holder
material
fused silica fiber
plain blue hub
Minőségi szint
tűméret
24 ga
kiszerelés
pkg of 3 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
PDMS/DVB coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with manual holder
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Általános leírás
Alkalmazás
Lábjegyzet
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
A szilárd fázisú mikroextrakció (SPME) egy olyan oldószermentes mintaelőkészítési technika, amely bevonatos szálakat használ a GC vagy HPLC analízis előtt a mintából az érdeklődésre számot tartó analitok kivonására.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEMutasson többetTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.