Fontos dokumentumok
57306
SPME fiber assortment kit 1
for use with manual holder, needle size 24 ga
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
assorted colors hub
fused silica fiber
Minőségi szint
tűméret
24 ga
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
85 μm (PA)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
PA coating
PDMS coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with manual holder
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Komponensek
- 85μm polyacrylate coating
- 100μm polydimethylsiloxane coating
- 7μm polydimethylsiloxane coating
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)