Fontos dokumentumok
57348-U
SPME Fiber Assembly
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder or autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Szinonimák:
StableFlex™ 2CM SPME FIBER PK3,50/30UM DVB/CARBOXEN-PDMS
About This Item
Javasolt termékek
product name
SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), needle size 24 ga, StableFlex
material
StableFlex fiber
notched gray hub
Minőségi szint
tűméret
24 ga
kiszerelés
pk of 3
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
2 cm
mátrix aktív csoport
DVB/CAR/PDMS coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder or autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Jogi információk
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEMutasson többetTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.