Fontos dokumentumok
57284-U
SPME Fiber Assortment Kit
StableFlex™, DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 85 μm (PA), 85 μm (CAR/PDMS), 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS), 50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS),
Szinonimák:
SPME TM=["StableFlex"] fiber kit
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SPME StableFlex™ fiber assortment kit, needle size 23 ga, StableFlex fiber, for use with autosampler
Anyagok
StableFlex fiber
assorted colors hub
Minőségi szint
tűméret
23 ga
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS)
50/30 μm (DVB/CAR/PMDS)
65 μm (PDMS/DVB)
85 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
mátrix aktív csoport
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Komponensek
- 65μm PDMS/DVB coating (pink, plain hub)
- 50/30μm DVB/Carboxen/PDMS coating (gray, plain hub)
- 85μm Carboxen/PDMS coating (light blue, plain hub)
- 85μm Polyacrylate coating (white, plain hub)
Jogi információk
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)