Fontos dokumentumok
57320-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm (PA), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
Szinonimák:
SPME Assortment Kit 2, Manual Version
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SPME fiber assortment kit 2, for use with manual holder, needle size 24 ga
material
assorted colors hub
fused silica fiber
Minőségi szint
tűméret
24 ga
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for analyte group volatile and polar organics in water
for use with manual holder
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
- 85μm Polyacrylate coating
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)