53829-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
135 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å
működési pH
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Related Categories
Általános leírás
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
javasolt
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
USP methods continuously revised for modernization and improved results in drug testing.
Optimize HPLC method for ginsenoside separation using a mixture, applying it to American Ginseng root, with conditions and chromatograms shown.
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Alifás aminok deriválása - A Supelco Ascentis Express oszlop eredményei a tipikus kromatogramoknál nagyobb csúcsfelbontást és jobb csúcsformákat mutatnak.
Protocols
Lopinavir assay setup saves time and improves efficiency with shorter columns, meeting European pharmacopoeia guidelines.
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon
-metilkarbamát 10 μg/mL; Diuron; Profám; Sziduron; Metiokarb, analitikai standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Klórprofám 10 μg/mL; Barban; Neburon.
Related Content
Ibuprofen and impurity separation using Ascentis Express 90Å C18 column with excellent peak shape and low quantification limits.
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMutasson többetTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.