Fontos dokumentumok
57550-U
SPME Fiber Assortment Kit
StableFlex™, DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 85 μm (PA), 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS), 50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS), 30 μm (CAR/PDMS
Szinonimák:
StableFlex SPME Fiber Kit
About This Item
Javasolt termékek
product name
SPME StableFlex™ fiber assortment kit, for use with manual holder
material
StableFlex fiber
assorted colors hub
tűméret
24 ga
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS)
50/30 μm (DVB/CAR/PMDS)
65 μm (PDMS/DVB)
85 μm (PA)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with manual holder
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
- 65μm PDMS/DVB coating (pink, plain hub)
- 50/30μm DVB/Carboxen/PDMS coating (gray, plain hub)
- 85μm Carboxen/PDMS coating (light blue, plain hub)
- 85μm Polyacrylate coating (white, plain hub)
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)