Fontos dokumentumok
57328-U
SPME Fiber Assembly
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Szinonimák:
StableFlex™ 1CM SPME FIBER PK3,MANUAL,50/30UM DVB/CARBOXEN-PD
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), needle size 24 ga, for use with manual holder
material
StableFlex fiber
plain gray hub
Minőségi szint
tűméret
24 ga
kiszerelés
pk of 3
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
DVB/CAR/PDMS coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEMutasson többetTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.