509485
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
500F-LL-GT, volume 500 μL, needle size (not included)
Szinonimák:
SYRINGE SGE 500UL, LUER LOCK
Javasolt termékek
material
glass syringe
tűméret
(not included)
Jellemzők
Fixed Luer Lock
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 007230
térfogat
500 μL
Általános leírás
SGE gas tight syringe without a needle, Model: 500F-LL-GT (volume 0.5 mL)
- Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
- Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
- Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
- Maximum inertness for liquid or gas samples.
- Suitable for manual dispenser/diluter applications.
- High accuracy of dispensed volume.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)