Fontos dokumentumok
22272
Valco® Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle
volume 500 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Szinonimák:
Precision Sampling, SYRINGE,PS-A-2,500UL
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
Anyagok
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
leírás
Series A-2
Jellemzők
removable needle
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
VICI 050032
tű H × külső átmérő × belső átmérő
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
térfogat
500 μL
Általános leírás
Series A-2 - Removable Needle: An economically priced general purpose syringe, it is leak-tight to 250 psi for both gas and liquids.
  • Push-button valve - allows instantaneous injection
  • Smaller volumes - great for small volatile samples
Jogi információk
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)