Fontos dokumentumok
24537
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5
750N, volume 500 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
Anyagok
cone tip stainless steel needle (point style 5)
tűméret
22 ga
Jellemzők
needle type N (cemented needle)
point style 5
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80839
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
500 μL
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)