Fontos dokumentumok
26259
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
100F-GT, volume 100 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Szinonimák:
SYRINGE SGE 100UL FN GASTIGHT®, PT#2, 25GA
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
25 ga
Jellemzők
needle type LTN (fixed)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 005200
tű H × külső átmérő
50 mm × 0.50 mm
térfogat
100 μL
Általános leírás
  • SGE gas tight syringe with fixed needle, Model: 100F-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)