Fontos dokumentumok
29638-U
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
1MDF-GT-1ML, volume 1000 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.72 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle
tűméret
22 ga
Jellemzők
point style 2
syringe type F (fixed needle)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 008102
tű H × külső átmérő
50 mm × 0.72 mm
térfogat
1000 μL
Általános leírás
SGE gas tight syringe is made of borosilicate glass and PTFE plunger tips. It features a fixed needle with bevel tip, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)