Fontos dokumentumok
26274
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 22 ga, needle L × O.D. 51 mm × 0.71 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tűméret
22 ga
leírás
NLL-LC
kiszerelés
pkg of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 39895
tű H × külső átmérő
51 mm × 0.71 mm
szerelvény
luer lock
Általános leírás
SGE Needles, point style 3 have a 90° square tip with rounded and polished edge and are used for LC and HPLC valve injection and for general liquid dispensing.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54 -54 (2009)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)