Fontos dokumentumok
26271
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 5
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tűméret
23 ga
leírás
NLL-5/23H
Jellemzők
point style 5
kiszerelés
pkg of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 39803
tű H × külső átmérő
50 mm × 0.63 mm
szerelvény
luer lock
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54 -54 (2009)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)