Fontos dokumentumok
26265
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
250R-GT, volume 250 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Szinonimák:
SYRINGE SGE 250UL RN GASTIGHT®, PT#2 25GA
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle
tűméret
25 ga
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 006250
tű H × külső átmérő
50 mm × 0.50 mm
térfogat
250 μL
Általános leírás
  • SGE gas tight syringe with removable Needle, Model: 250R-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)