Fontos dokumentumok
26248
SGE MicroVolume syringes with standard plunger, fixed needle
25F, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L 50 mm
Szinonimák:
SYRINGE SGE 25UL FN PT#2, 25GA
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
25 ga
Jellemzők
needle type Fixed
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 003000
tű H
50 mm
térfogat
25 μL
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Application of solid-phase microextraction to the headspace gas chromatographic analysis of halogenated volatiles in selected foods.
Page, B. Denis, and Gladys Lacroix.
Journal of Chromatography A, 648.1, 199-211 (1993)
Application of Fourier transform infrared spectroscopy for monitoring short-chain free fatty acids in Swiss cheese.
Koca, N., et al.
Journal of Dairy Science, 90.8, 3596-3603 (2007)