Z171425
Series A-2 gas syringe
capacity 0.5 mL
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
Javasolt termékek
Anyagok
bevel tip stainless steel needle
tűméret
2 in. (bevel tip)
Jellemzők
needle bevel tip
gyártó/kereskedő neve
VICI 050032
kapacitás
0.5 mL
tű H
2 in.
Related Categories
Általános leírás
Unique Sample-Lok push-button valve allows sample storage in syringes as small as 25μL and permits pressurization of samples prior to injection, for better resolution. Plunger, when fully depressed, makes flush contact with bottom of syringe barrel, virtually eliminating dead volume. Parts are replaceable.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)