Fontos dokumentumok
26270-U
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 2
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
23 ga
leírás
NLL-5/23
Jellemzők
point style 2
kiszerelés
pkg of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 39802
tű H × külső átmérő
50 mm × 0.63 mm
szerelvény
luer lock
Általános leírás
SGE Needles for luer lock syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)