Fontos dokumentumok
26273-U
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 115 mm × 0.63 mm, point style, 2
Szinonimák:
Luer Lock Needles
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
23 ga
leírás
NLL-11.5/23
Jellemzők
point style 2
kiszerelés
pkg of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 39811
tű H × külső átmérő
115 mm × 0.63 mm
szerelvény
luer lock
Általános leírás
SGE Needles for luer lock syringes are preferred for manual injection where piercing the septum in exactly the same place is difficult. The beveled tip is designed for optimum septum penetration and prevention of septum coring. Bevel tip needles are also known as point style 2.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)