Fontos dokumentumok
26272
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
Anyagok
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
23 ga
leírás
NLL-7/23
Jellemzők
point style 2
kiszerelés
pkg of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 39807
tű H × külső átmérő
70 mm × 0.63 mm
szerelvény
luer lock
Általános leírás
SGE Needles for luer lock syringes (needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2) are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)