505013
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Discovery® RP-AmideC16 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L60
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Discovery®
a címkézés mértéke
11% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
200 m2/g
felület bevonatolás
2.6 μmol/m2
szennyeződések
<10 ppm metals
matrix
silica gel, high purity, spherical base material
mátrix aktív csoport
amide, alkyl phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
180 Å
operating pH range
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Alkalmazás
- Impurities in drugs such as closantel, levamisole and azaconazole during their determination by high performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD).
- Vitamin B6 compounds in food samples during their determination using LC coupled with fluorescence detection (FLD).
- Vitamin C and other fat soluble vitamins in mature seeds of Lathyrus L. taxa during their identification using HPLC with ultraviolet (UV) detection.
- Zidovudine in combination with other pharmaceuticals in intravenous fluid mixtures during the determination using HPLC combined with photodiode array (PDA) detector.
- Phenolic compounds, purine alkaloids and theanine in Camellia species by high performance liquid chromatography (HPLC) equipped with photodiode array detector (PDA).
- Proprietary pharmaceutical compounds using HPLC combined with computer-assisted screening and Plackett−Burman experimental design.
- Hydrophilic bases by LC with principal component analysis (PCA).
- 2,4-Dinitrophenylhydrazone derivatives by HPLC equipped with ultraviolet (UV) spectrometric detection.
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent retention and resolution of polar compounds
- Unique selectivity compared to C18
- Excellent peak shape and efficiency
- Less hydrophobic than C18 columns
- Compatible with 100% aqueous mobile phases
Jogi információk
Alkalmazás
előtét patron
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Separations of Tetracycline Antibiotics by Reversed Phase HPLC, Using Discovery Columns
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for SPE, application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.