505099
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Discovery® RP-AmideC16 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
Ügynökség
suitable for USP L60
Minőségi szint
leírás
Supelguard Cartridge
kiszerelés
pkg of 2 ea
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 4 mm
mátrix aktív csoport
amide, alkyl phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
180 Å
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)