Fontos dokumentumok
505064
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
25 cm × 4.6 mm
külső felület:
200 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
amide, alkyl phase
pórusméret:
180 Å
Mátrix:
silica gel, high purity, spherical base material
Terméknév
Discovery® RP-AmideC16 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L60
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Discovery®
a címkézés mértéke
11% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
200 m2/g
felület bevonatolás
2.6 μmol/m2
szennyeződések
<10 ppm metals
Mátrix
silica gel, high purity, spherical base material
mátrix aktív csoport
amide, alkyl phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
180 Å
Üzemi pH tartomány
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Tulajdonságok és előnyök
  • Excellent retention and resolution of polar compounds
  • Unique selectivity compared to C18
  • Excellent peak shape and efficiency
  • Less hydrophobic than C18 columns
  • Compatible with 100% aqueous mobile phases
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in