Fontos dokumentumok
47084-U
Supelco
Amide Test Mixture
in acetonitrile: water (1:1) (varied conc.), analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
in acetonitrile: water (1:1) (varied conc.)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kompatibilitás
use to QA hydrophobic reversed phase columns
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Analit
Leírás
    Uracil 7 μg/L
    Acetophenone 7 μg/L
    Benzene 750 μg/L
    Toluene 775 μg/L
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)