G000691
HPLC Analysis of Amides on Discovery® RP-Amide C16
application for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Discovery RP-Amide C16, 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (505013)
mobile phase: [A] methanol; [B] 25mM monopotassium phosphate, pH 3.0; (20:80, A:B)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
Jogi információk
Analit
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)