Fontos dokumentumok
1.51902
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm, Hibar® RT HPLC Column
Szinonimák:
TM=["LiChrospher"] C18 HPLC column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
oszlop H × belső átmérő:
25 cm × 4.6 mm
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C18 bonding phase
pórusméret:
100 Å pore size
Mátrix:
fully porous particle
Terméknév
LiChrosorb® RP-18 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
LiChrosorb®
Jellemzők
endcapped: no
parameter
400 bar pressure
60 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
oszlop H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
HPLC column
Jogi információk
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany