Fontos dokumentumok
55205
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Direct-Connect, for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
product name
Supelguard Guard Cartridge Holder, Direct-Connect, for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
material
stainless steel housing
szerelvény
female for 3.0, 4.0, or 4.6 mm I.D. Supelco brand HPLC columns
10-32 female Valco
kompatibilitás
for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
Általános leírás
Connects guard column directly to a modular analytical column.
Lábjegyzet
For 3.0, 4.0 and 4.6mm I.D. Supelco columns.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)