Fontos dokumentumok
58201
Supelco
SUPELCOSIL LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
SUPELCOSIL LC-DIOL 5UM 25CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOSIL LC-Diol HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L20
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped: no
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL
a címkézés mértéke
3.5% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 3.8 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å pore size
pH-tartomány
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Általános leírás
LC-Diol columns can be used to separate proteins by gel filtration chromatography. When operated with an aqueous buffer, the diol phase can effectively shield the silica surface from interacting with proteins. A well-known use of diol columns, under normal phase conditions, is the separation of steroids and sterols.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
előtét patron
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 2 Inhalation
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)