Fontos dokumentumok
50774-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L60
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
90 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
amide, alkyl phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
90 Å pore size
pH-tartomány
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)