Fontos dokumentumok
07592
trans-2-Nonenal
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Teszt
≥95.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
n20/D 1.454-1.458
bp
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?