Fontos dokumentumok
8.07166
Sigma-Aldrich
Nonanal
for synthesis
Szinonimák:
Nonanal, Pelargonaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
204-688-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
átmeneti hőmérséklet
flash point 76 °C
sűrűség
0.83 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.823 - 0.827
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup