Fontos dokumentumok
SML2282
Everolimus
≥95% (HPLC), powder, P-glycoprotein substrate
Szinonimák:
Everolimus, 40-O-(2-Hydroxyethyl)rapamycin, 42-O-(2-Hydroxyethyl)-rapamycin, RAD 001, RAD001, SDZ-RAD, 42-O-(2-Hydroxyethyl)rapamycin
About This Item
Javasolt termékek
product name
Everolimus, ≥95% (HPLC)
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C([C@@]1(O)[C@H](C)CC[C@](C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C2=O)([H])O1)=O)N3[C@H](C(O[C@@]([C@@H](C[C@@]4([H])C[C@@H](OC)[C@H](OCCO)CC4)C)([H])CC([C@H](C)/C=C(C)/[C@@H](O)[C@H]2OC)=O)=O)CCCC3
InChI
1S/C53H83NO14/c1-32-16-12-11-13-17-33(2)44(63-8)30-40-21-19-38(7)53(62,68-40)50(59)51(60)54-23-15-14-18-41(54)52(61)67-45(35(4)28-39-20-22-43(66-25-24-55)46(29-39)64-9)31-42(56)34(3)27-37(6)48(58)49(65-10)47(57)36(5)26-32/h11-13,16-17,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,55,58,62H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,33-17+,37-27+/t32-,34-,35-,36-,38-,39+,40+,41+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKVAMNSJSFKALM-GKUWKFKPSA-N
Géninformáció
human ... FKBP1A(2280)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney,Testes
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2