gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.450 (lit.)
bp
90-91 °C/50 mmHg (lit.)
sűrűség
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3/b6-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDFKTBCGKNOHPJ-AATRIKPKSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?