Fontos dokumentumok
414093
Poly(vinyl alcohol-co-ethylene)
ethylene 32 mol %
Szinonimák:
PVA-co-PE
About This Item
Javasolt termékek
Forma
pellets
Minőségi szint
olvadási index
3.8 g/10 min (210°C)
összetétel
ethylene, 32 mol %
keménység
100 (Rockwell M, ASTM D 785)
szennyeződések
<0.7% polymerized vinyl acetate
átmeneti hőmérséklet
Tm 183 °C (DSC peak)
Tg 69 °C
oldhatóság
DMSO, water/n-propanol (1:1), and phenol: soluble
sűrűség
1.19 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=C.OC=C
InChI
1S/C2H4O.C2H4/c1-2-3;1-2/h2-3H,1H2;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFRKOOWSQGXVKV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?