Fontos dokumentumok
SML3679
SLM6031434 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2S)-2-[3-[4-(Octyloxy)-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-1-pyrrolidinecarboximidamide, hydrochloride, (S)-2-(3-(4-(Octyloxy)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidine-1-carboximidamide, hydrochloride, (S)-Amino(2-(3-(4-(octyloxy)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidin-1-yl)methaniminium chloride, SLM 6031434 HCl, SLM 6081442 (S)-enantiomer HCl, SLM-6031434 HCl, SLM-6081442 (S)-enantiomer HCl, SLM6081442 (S)-enantiomer HCl
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
water: ≥2 mg/mL
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)