Fontos dokumentumok
27380-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Szinonimák:
PK100 16MM PTFE/SILICONE SEPTA, .060IN THICK
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
tan PTFE/silicone
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
külső átmérő
16 mm
átmérő × vastagság
16 mm × 0.060 in.
kompatibilitás
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)