Fontos dokumentumok
CLS139545SS
Corning® Silicone Septa for GL45 Screw Cap
Szinonimák:
Corning cap
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
cap: no
gyártó/kereskedő neve
Corning 139545SS
szín
natural
Általános leírás
The Corning silicone septa fit into open top PBT caps (No. CLS139545HTSC) with GL45 threads to allow for aseptic reagent delivery or culture sampling using a syringe and needle. They can be autoclaved at 121°C or dry heat sterilized at up to 180°C.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)