Fontos dokumentumok
27539
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.75 mm, pkg of 100 ea
Szinonimák:
PK100 20MM PTFE/SILICONE SEPTA, .030IN THICK
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE face
silicone body
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
átmérő × vastagság
20 mm × 0.75 mm
Általános leírás
Vial septa are available in a variety of materials. Septa are selected based on the chemical properties of the sample and the temperature to which the vial will be subjected during the analysis. PTFE/Silicone septa are for use with most organic solvents but chlorosilanes. It has good reseal ability and can withstand a temperature of 250°C.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)