Fontos dokumentumok
27097-U
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
Anyagok
red PTFE/white silicone
kiszerelés
pkg of 100 ea
Paraméterek
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
külső átmérő
8 mm
átmérő × vastagság
8 mm × 1.5 mm
kompatibilitás
for use with screw top vial, 4.6 mm I.D., 8-425 thread
Általános leírás
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, tan PTFE/silicone (diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm) are sized to fit screw top vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)