Fontos dokumentumok
27166
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.090 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
white tan PTFE/silicone
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
külső átmérő
16 mm
átmérő × vastagság
16 mm × 0.090 in.
kompatibilitás
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
Általános leírás
Septa, tan PTFE/silicone is a gas tight and inert nature septa, which is used for high temperature applications during pretreatment and sample oxidation.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of stable carbon isotopes of organic acids and carbonaceous aerosols in the atmosphere.
Fisseha R, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 20(15), 2343-2347 (2006)